5-Aminoisoindolin-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-aminoisoindolin-1-one
OR305283-1G
OR305283-5G
APOSOR305283-1GEA
1820
CZK
APOSOR305283-1G
APOSOR305283-5G
5-Aminoisoindolin-1-one
5-Aminoisoindolin-1-one
Vzorec:
C₈H₈N₂O MW: 148,1600 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10000828 CAS číslo: 222036-66-0 |