Tisk…
5-Hydroxyisoindolin-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305282-250MG OR305282-1G
APOSOR305282-250MGEA 2070 CZK
APOSOR305282-250MG APOSOR305282-1G
5-Hydroxyisoindolin-1-one
5-Hydroxyisoindolin-1-one
Vzorec: C8H7NO2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10000830
CAS číslo: 252061-66-8