6-Methoxyisoindolin-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR305281-1G
OR305281-250MG
APOSOR305281-1GEA
2480
CZK
APOSOR305281-1G
APOSOR305281-250MG
6-Methoxyisoindolin-1-one
6-Methoxyisoindolin-1-one
Vzorec:
C₉H₉NO₂ MW: 163,1733 g/mol Bod tání: 189…190 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08234735 CAS číslo: 132680-54-7 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...