Tisk…
4-Bromoisoindolin-1-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305271-5G
APOSOR305271-5GEA 1580 CZK
APOSOR305271-5G
4-Bromoisoindolin-1-one 97%
4-Bromoisoindolin-1-one
Vzorec: C₈H₆BrNO
MW: 212,0400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09701286
CAS číslo: 337536-15-9