5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl 5-amino-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate, tert-Butyl 5-aminoindoline-1-carboxylate
OR305256-1G
APOSOR305256-1GEA
1700
CZK
APOSOR305256-1G
5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec:
C₁₃H₁₈N₂O₂ MW: 234,3 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08059270 CAS číslo: 129487-92-9 |