Tisk…
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30523-1G OR30523-5G
APOSOR30523-1GEA 992 CZK
APOSOR30523-1G APOSOR30523-5G
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C8H7NO3
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08445621
CAS číslo: 18515-67-8