Tisk…
2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR305201-1G OR305201-500MG
APOSOR305201-1GEA 10420 CZK
APOSOR305201-1G APOSOR305201-500MG
2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01719046
CAS číslo: 54778-20-0