3-Methylisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30520-1G
OR30520-25G
OR30520-5G
APOSOR30520-1GEA
622
CZK
APOSOR30520-1G
APOSOR30520-25G
APOSOR30520-5G
3-Methylisatoic anhydride
3-Methylisatoic anhydride
Vzorec:
C₉H₇NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03426399 CAS číslo: 66176-17-8 |