Tisk…
2-Bromo-p-toluic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3052-100G
APOSOR3052-100GEA 4140 CZK
APOSOR3052-100G
2-Bromo-p-toluic acid 97%
2-Bromo-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Bod tání: 143…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045797
CAS číslo: 7697-27-0