Tisk…
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30517-100G OR30517-25G OR30517-5G
APOSOR30517-100GEA 11250 CZK
APOSOR30517-100G APOSOR30517-25G APOSOR30517-5G
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₃
Bod varu: 218…220 °C
Hustota: 1,114 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004719
CAS číslo: 623-39-2
EINECS: 210-791-6