Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305169-1G OR305169-250MG
APOSOR305169-1GEA 3770 CZK
APOSOR305169-1G APOSOR305169-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146.1500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739248
CAS číslo: 136117-74-3