6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-amine
OR305164-100MG
OR305164-1G
OR305164-5G
APOSOR305164-100MGEA
622
CZK
APOSOR305164-100MG
APOSOR305164-1G
APOSOR305164-5G
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec:
C₇H₇N₃ MW: 133,1506 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06739232 CAS číslo: 235106-53-3 |