Tisk…
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinoanisole hydrochloride
OR30516-100G OR30516-25G
APOSOR30516-100GEA 10550 CZK
APOSOR30516-100G APOSOR30516-25G
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂O
MW: 174,6280 g/mol
Bod tání: 155 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00035456
CAS číslo: 6971-45-5
EINECS: 230-199-1