Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR305155-250MG OR305155-1G OR305155-500MG
APOSOR305155-250MGEA 8930 CZK
APOSOR305155-250MG APOSOR305155-1G APOSOR305155-500MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407340
CAS číslo: 499770-78-4