Tisk…
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR305122-100MG OR305122-250MG OR305122-1G
APOSOR305122-100MGEA 4900 CZK
APOSOR305122-100MG APOSOR305122-250MG APOSOR305122-1G
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride 97%
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11650650
CAS číslo: 599183-35-4
UN: 3261
ADR: 8,III