Tisk…
5-Bromo-1H-indazol-3-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one
OR305112-1G
APOSOR305112-1GEA 2400 CZK
APOSOR305112-1G
5-Bromo-1H-indazol-3-ol
5-Bromo-1H-indazol-3-ol
Vzorec: C₇H₅BrN₂O
MW: 213,0300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781638
CAS číslo: 7364-27-4