Tisk…
2-Bromo-m-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3051-25G OR3051-100G
APOSOR3051-25GEA 744 CZK
APOSOR3051-25G APOSOR3051-100G
2-Bromo-m-toluic acid
2-Bromo-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Bod tání: 134…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079721
CAS číslo: 53663-39-1