Tisk…
5-Methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305086-1G OR305086-5G OR305086-10G
APOSOR305086-1GEA 705 CZK
APOSOR305086-1G APOSOR305086-5G APOSOR305086-10G
5-Methyl-1H-indazole
5-Methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Bod varu: 165…190 °C/1,5mmHg
Bod tání: 111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01606235
CAS číslo: 1776-37-0