Tisk…
2-Indanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30508-100G OR30508-25G OR30508-5G
APOSOR30508-100GEA 2530 CZK
APOSOR30508-100G APOSOR30508-25G APOSOR30508-5G
2-Indanone 98%
2-Indanone
Vzorec: C₉H₈O
Bod tání: 51…54 °C
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003792
CAS číslo: 615-13-4
EINECS: 210-410-3