Tisk…
3-Iodo-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305076-1G OR305076-5G
APOSOR305076-1GEA 622 CZK
APOSOR305076-1G APOSOR305076-5G
3-Iodo-1H-indazole 98%
3-Iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅IN₂
Bod tání: 139…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972469
CAS číslo: 66607-27-0