3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Iodo-6-nitroindazole
OR305075-1G
OR305075-5G
APOSOR305075-1GEA
827
CZK
APOSOR305075-1G
APOSOR305075-5G
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Vzorec:
C₇H₄IN₃O₂ MW: 289,0300 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07781652 CAS číslo: 70315-70-7 |