Tisk…
7-Isoquinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30506-5G OR30506-25G
APOSOR30506-5GEA 4900 CZK
APOSOR30506-5G APOSOR30506-25G
7-Isoquinolinol 98%
7-Isoquinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Bod tání: 226…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456131
CAS číslo: 7651-83-4