Tisk…
Hexyl chloroformate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexyl carbonochloridate
OR30504-100G OR30504-25G
APOSOR30504-100GEA 3940 CZK
APOSOR30504-100G APOSOR30504-25G
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Vzorec: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164.6299 g/mol
Bod varu: 60…61 °C/7mmHg
Hustota: 1.007 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000651
CAS číslo: 6092-54-2
EINECS: 228-036-4
UN: 3277
ADR: 6.1+8 II