N-Boc-m-phenylenediamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl (3-Aminophenyl)carbamate, (3-Aminophenyl)carbamic acid tert-Butyl ester, N-Boc-1,3-phenylenediamine, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-phenylenediamine, tert-Butyl (3-aminophenyl)carbamate, 3-(Boc-amino)aniline
OR305002-100G
APOSOR305002-100GEA
4440
CZK
APOSOR305002-100G
N-Boc-m-phenylenediamine 98%
N-Boc-m-phenylenediamine
Vzorec:
C₁₁H₁₆N₂O₂ MW: 208,261 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06657915 CAS číslo: 68621-88-5 |