Tisk…
2-Bromo-4-methylanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-methoxy-5-methylbenzene, 3-Bromo-4-methoxytoluene
OR3050-50G OR3050-10G OR3050-250G
APOSOR3050-50GEA 1040 CZK
APOSOR3050-50G APOSOR3050-10G APOSOR3050-250G
2-Bromo-4-methylanisole 98%
2-Bromo-4-methylanisole
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.06
Bod varu: 134 °C/25mmHg
Bod tání: 15.5 °C
Hustota: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017783
CAS číslo: 22002-45-5
EINECS: 244-705-3