Tisk…
2,5-Dibromohydroquinone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
OR30490-10G OR30490-5G
APOSOR30490-10GEA 953 CZK
APOSOR30490-10G APOSOR30490-5G
2,5-Dibromohydroquinone 98%
2,5-Dibromohydroquinone
Vzorec: C₆H₄Br₂O₂
Bod tání: 193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192664
CAS číslo: 14753-51-6