Cyclobutanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR30488-25G
OR30488-5G
OR30488-100G
APOSOR30488-25GEA
1410
CZK
APOSOR30488-25G
APOSOR30488-5G
APOSOR30488-100G
Cyclobutanone 98%
Cyclobutanone
Vzorec:
C₄H₆O MW: 70,09 g/mol Bod varu: 97…99 °C Bod tání: –51 °C Hustota: 0,938 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 10 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00001332 CAS číslo: 1191-95-3 EINECS: 214-745-6 UN: 1224 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...