Tisk…
2-Chloro-5-nitropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30486-5G OR30486-1G
APOSOR30486-5GEA 2150 CZK
APOSOR30486-5G APOSOR30486-1G
2-Chloro-5-nitropyrimidine 95%
2-Chloro-5-nitropyrimidine
Vzorec: C₄H₂ClN₃O₂
MW: 159.53
Bod tání: 105…110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04117995
CAS číslo: 10320-42-0
EINECS: 233-703-8
UN: 3335
ADR: 9 III