Tisk…
5-Chloroisatoic anhydride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR30482-100G
APOSOR30482-100GEA 4570 CZK
APOSOR30482-100G
5-Chloroisatoic anhydride 97%
5-Chloroisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₄ClNO₃
MW: 197,58 g/mol
Bod tání: 300 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006701
CAS číslo: 4743-17-3