Tisk…
4-Chloro-2-iodophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30481-5G OR30481-10G OR30481-1G
APOSOR30481-5GEA 457 CZK
APOSOR30481-5G APOSOR30481-10G APOSOR30481-1G
4-Chloro-2-iodophenol 98%
4-Chloro-2-iodophenol
Vzorec: C₆H₄ClIO
Bod tání: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235248
CAS číslo: 71643-66-8