Tisk…

4-Chloro-3-ethylphenol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR30478-25G OR30478-5G
APOSOR30478-25GEA 2650 CZK
APOSOR30478-25G APOSOR30478-5G
4-Chloro-3-ethylphenol 98%
4-Chloro-3-ethylphenol
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Bod tání: 45…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010822
CAS číslo: 14143-32-9
EINECS: 237-991-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR