Tisk…
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30464-25G OR30464-5G
APOSOR30464-25GEA 4040 CZK
APOSOR30464-25G APOSOR30464-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Vzorec: C₉H₈BrNO
Bod tání: 170…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839832
CAS číslo: 3279-90-1