Tisk…
4-Bromobenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30462-25G OR30462-5G OR30462-100G
APOSOR30462-25GEA 744 CZK
APOSOR30462-25G APOSOR30462-5G APOSOR30462-100G
4-Bromobenzenesulphonamide 98%
4-Bromobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Bod tání: 164…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051977
CAS číslo: 701-34-8