2-Aminoterephthalic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30450-100G
OR30450-25G
APOSOR30450-100GEA
8570
CZK
APOSOR30450-100G
APOSOR30450-25G
2-Aminoterephthalic acid
2-Aminoterephthalic acid
Vzorec:
C₈H₇NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134536 CAS číslo: 10312-55-7 |