Tisk…
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid, 2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
OR3045-25G
APOSOR3045-25GEA 2480 CZK
APOSOR3045-25G
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Bod tání: 115…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017538
CAS číslo: 774-81-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III