4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) 98% free radical
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
OR30449-25G
OR30449-5G
OR30449-100G
APOSOR30449-25GEA
3940
CZK
APOSOR30449-25G
APOSOR30449-5G
APOSOR30449-100G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) 98% free radical
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO)
Vzorec:
C₉H₁₉N₂O Bod varu: 98 °C/3,75mmHg Bod tání: 33…39 °C Hustota: 0,896 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006479 CAS číslo: 14691-88-4 EINECS: 238-738-2 |