Tisk…
9-Oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304433-1G OR304433-5G
APOSOR304433-1GEA 14850 CZK
APOSOR304433-1G APOSOR304433-5G
9-Oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
9-Oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
Vzorec: C₉H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827461
CAS číslo: 57289-77-7