Tisk…
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
OR30442-25G OR30442-5G
APOSOR30442-25GEA 5590 CZK
APOSOR30442-25G APOSOR30442-5G
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 95%
1-Amino-4-naphthol hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012562
CAS číslo: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8