Tisk…
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminoindan hydrochloride, 2-Indanylamine hydrochloride
OR30439-1G OR30439-25G OR30439-5G
APOSOR30439-1GEA 0 CZK
APOSOR30439-1G APOSOR30439-25G APOSOR30439-5G
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂ClN
MW: 169,65 g/mol
Bod tání: 243…248 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012549
CAS číslo: 2338-18-3
EINECS: 219-048-0