Tisk…
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304349-1G OR304349-5G
APOSOR304349-1GEA 5590 CZK
APOSOR304349-1G APOSOR304349-5G
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
Vzorec: C₆H₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221717
CAS číslo: 3211-20-9