Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR304309-1G
OR304309-25G
OR304309-5G
APOSOR304309-1GEA
870
CZK
APOSOR304309-1G
APOSOR304309-25G
APOSOR304309-5G
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Vzorec:
C₆H₅ClN₂O₂ Bod tání: 88…89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16660968 CAS číslo: 1093860-48-0 |