Tisk…
4-Amino-3,6-dichloropyridazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR304307-10G OR304307-25G OR304307-1G
APOSOR304307-10GEA 1660 CZK
APOSOR304307-10G APOSOR304307-25G APOSOR304307-1G
4-Amino-3,6-dichloropyridazine 98%
4-Amino-3,6-dichloropyridazine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,9900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01647253
CAS číslo: 823-58-5