Tisk…

Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate

OR30429-100G OR30429-25G
APOSOR30429-100GEA 705 CZK
APOSOR30429-100G APOSOR30429-25G
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₂S
Bod varu: 100…102 °C/0,1mmHg
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009765
CAS číslo: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR