Tisk…
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
OR304204-5G OR304204-10G
APOSOR304204-5GEA 622 CZK
APOSOR304204-5G APOSOR304204-10G
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144762
CAS číslo: 131001-86-0