Tisk…
5-Hydroxy-o-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
OR304202-25G
APOSOR304202-25GEA 1780 CZK
APOSOR304202-25G
5-Hydroxy-o-toluic acid 98%
5-Hydroxy-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod tání: 182…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09833184
CAS číslo: 578-22-3