Tisk…
9,10-Dibromoanthracene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30417-100G OR30417-25G
APOSOR30417-100GEA 3110 CZK
APOSOR30417-100G APOSOR30417-25G
9,10-Dibromoanthracene
9,10-Dibromoanthracene
Vzorec: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
Bod tání: 222…224 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001244
CAS číslo: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III