Tisk…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30412-100G OR30412-25G OR30412-500G
APOSOR30412-100GEA 1240 CZK
APOSOR30412-100G APOSOR30412-25G APOSOR30412-500G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 99%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Vzorec: C₉H₁₉N
Bod varu: 151…152 °C
Bod tání: –59 °C
Hustota: 0,837 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005985
CAS číslo: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III