Tisk…

trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR30410-100G OR30410-250G OR30410-25G
APOSOR30410-100GEA 4730 CZK
APOSOR30410-100G APOSOR30410-250G APOSOR30410-25G
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Bod tání: 232…235 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006410
CAS číslo: 19337-97-4
EINECS: 214-424-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR