Tisk…
(S)-(+)-Hydratropic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2-Phenylpropanoic acid, (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid, (S)-(+)-2-Phenylpropanoic acid
OR304086-100G OR304086-25G OR304086-5G
APOSOR304086-100GEA 20630 CZK
APOSOR304086-100G APOSOR304086-25G APOSOR304086-5G
(S)-(+)-Hydratropic acid 97+%
(S)-(+)-Hydratropic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 115 °C/0,75mmHg
Bod tání: 29…30 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063139
CAS číslo: 7782-24-3