Tisk…
L-Homoserine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-HomoSer-OH, H-HoSer-OH, H-Hser-OH, (S)-(-)-Homoserine, L(-)-Homoserine
OR304076-25G OR304076-100G OR304076-250G
APOSOR304076-25GEA 2360 CZK
APOSOR304076-25G APOSOR304076-100G APOSOR304076-250G
L-Homoserine 98%
L-Homoserine
Vzorec: C₄H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063090
CAS číslo: 672-15-1
EINECS: 211-590-6